メーカー/製品名
Eppendorf® S44I041006
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Eppendorf Stacking Kit is designed for the triple stacking of the Innova S44i shakers, enabling users to maximize lab space and increase productivity. This stacking kit provides a secure and stable platform for placing a second shaker on top of the first S44i unit. By utilizing this kit, researchers can optimize their work area without sacrificing performance. Easy to install and compatible with the S44i model, this stacking kit is an ideal solution for laboratories aiming to streamline their operations efficiently.
その他情報
Maximum agitation speed of Innova S44i reduced to 300 rpm when stacked on one Innova 44/44R and 250 rpm when triple stacked
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)