Merck
EPS44I040010
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
特徴
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
メーカー/製品名
S44I040010
Eppendorf®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Compatible with single unit of Eppendorf Innova S44i. For double stacking the stacking kit EPS44I041005 required in addition
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
よく一緒に購入される製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)