Merck
EPM1190-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
物質
stainless steel
特徴
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
メーカー/製品名
Eppendorf® M1190-9906 (Global)
L × W
40.6 cm × 30.5 cm
サイズ
40.6 cm × 30.5 cm
キャパシティ
(8 x 500 mL Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG