物質
stainless steel
特徴
dedicated
for 50 mL Erlenmeyer flasks
メーカー/製品名
Eppendorf® M1190-9903 (Global)
L × W
40.6 cm × 30.5 cm
サイズ
40.6 cm × 30.5 cm
キャパシティ
(30 x 50 mL Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)