物質
aluminum
特徴
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 76 mm/ 3 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
rack for 76 mm/ 3 in boxes
メーカー/製品名
Eppendorf® K0641-1890 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
560 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: Premium U410 and HEF U410 (max. 180 boxes), Premium U700 (max. 360 boxes), CryoCube F570 series (max. 300 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4, max. 384 boxes + 5th compartment)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4, max. 24 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)