Merck
EPAG-2
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 2 L Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103816
NACRES:
NB.73
物質
aluminum
特徴
dedicated
for 2 L Erlenmeyer flasks
メーカー/製品名
Eppendorf® AG-2 (Global)
サイズ
76 cm × 46 cm
キャパシティ
(12 x 2 L Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG