メーカー/製品名
Eppendorf® 6731010845
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CellXpert® C170i, inner door with 4 door segments, handle right side, water and humidity monitoring package, copper package, 100 – 127 V/50 – 60 Hz (US/JP/South America)
特徴および利点
- water and humidity monitoring package
- handle right side
- inner door with 4 door segments
- 180° HTD (standard with C170i)
- copper package: chamber, water tray and four shelves
- 100 – 127 V, 50 – 60 Hz
法的情報
CellXpert is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)