Merck
EP6347000041
Eppendorf® Mastercycler® nexus
GSX1e, complete unit, aluminum block, AC/DC input 230V (GB plug)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104405
特徴
to hold 96 x 0.1mL PCR tubes OR 96 x 0.2mL PCR tubes OR 71 x 0.5mL PCR tubes OR 1 PCR plate (96 wells) OR 38x0.5mL Eppendorf PCR tubes
CSA and CE compliant
GSX1e
aluminum block
complete unit
メーカー/製品名
Eppendorf® 6347000041 (GB)
パラメーター
4-99 °C temp. range
±0.2 °C temperature
W × D × H
25 cm × 41.2 cm × 32.1 cm
重量
10.4 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mastercycler nexus GSX1e, 230V with GB-plug
アプリケーション
PCR
特徴および利点
  • Small footprint
  • Available with gradient
  • E-mail notification
  • flexlid® concept allows use of all types of consumables with automatic height adjustment of the lid
  • Heating rate: 5 °C/s Fast silver block
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Mastercycler is a registered trademark of Eppendorf AG
flexlid is a registered trademark of Eppendorf AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)