Merck
EP5920741004
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
Holds 750 mL flat bottom bottles, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
Holds 750 mL flat bottom bottles
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920741004 (Global)
パラメーター
4,079 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
166 mm
直径
104 mm
適合性
for use with Universal-Large bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)