特徴
capacity 7 x 50 mL Conical tubes
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920711008 (Global)
パラメーター
3,076 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
121 mm
直径
31 mm
適合性
for use with plate/tube bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)