Merck
EP5895200001
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets, pkg of 4 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 4.0 mL to 1,000 mL tubes and flasks and plates
S-4xUniversal, incl. 4 universal buckets
包装
pack of 1 ea
pkg of 4 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5895200001
パラメーター
4,500 max. RCF (4,347 xg)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5910R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rotor for Eppendorf(R)5910R Centrifuge
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG