Merck
EP5825740009
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 1.5/2.0 mL, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
flat bottom
特徴
capacity 1.5/2.0 mL
for use with aerosol-tight lid
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5825740009 (Global)
パラメーター
3,197 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
39 mm
直径
11 mm
適合性
for use with 750 mL round bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Two adapters, each for 50 reaction vessels 1.5/2.0 mL. To be used with Eppendorf Rotor S-4-104, S-4x1000 round buckets or S-4x750.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG