Merck
EP5820765003
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
FA-45-20-17, aerosol tight, to hold, 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
lid
to hold 20 x 5.0 mL Eppendorf tubes
aerosol tight
fixed angle rotor
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5820765003 (Global)
パラメーター
13,000 rpm
19083 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG