Merck
EP5804771001
Eppendorf® Adapter for fixed-angle-rotor 6 x 85 mL
holds 2 tubes 7-15 mL, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 2 tubes 7-15 mL
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804771001
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor F-34-6-38
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • For 2 round-bottom tubes 7–15 mL.
  • For use with Rotor F-34-6-38.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG