Merck
EP5804738004
Eppendorf® Adapter
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds 3 x 2.6-7ml tubes/ 75 mm
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804738004
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with rotor F-34-6-38
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG