Merck
EP5804718003
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
holds standard, Vacutainer, Falcon and micro test tubes 50 mL Falcon
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5804718003
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 100 mL rectangular bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)