Merck
EP5702722006
Eppendorf® 4 Round Buckets
volume (85/100 mL), for rotor A-4-38
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103910
NACRES:
NB.82
特徴
for rotor A-4-38
包装
set of 4 pieces
メーカー/製品名
5702722006
Eppendorf® 5702722006
Eppendorf®
テクニック
centrifugation: suitable
容量
(85/100 mL)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG