Merck
EP5490043006
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-16-20, non aerosol tight, to hold, 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
to hold 16 x 20 x 42 - 55 mm
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5490043006 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG