特徴
to hold 8 x 16 x 105 -120 mm
to hold 8 x 8.0/12.0 mL round-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5490041003 (EU)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Concentrator Plus
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)