Merck
EP5427760008
ROTOR LID FOR EPPENDORF® FA-45-24-11 KIT
with QuickLock, aerosol-tight
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
NACRES:
NB.82
特徴
aerosol-tight
with QuickLock
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427760008 (Global)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5430 R
for use with 5430
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)