Merck
EP5427755004
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
F-45-48-11, non aerosol tight, to hold, 48 x 1.5/2.0 mL tubes, lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
NACRES:
NB.82
特徴
lid
to hold 48 x 1.5/2.0 mL tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5427755004 (Global)
パラメーター
12,700 rpm
18,210 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models 5430/5430R
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG