Merck
EP5420000245
Eppendorf® Centrifuge 5420
keypad, refrigerated: no, without rotor, AC/DC input 120 V, 50 - 60 Hz
別名:
Centrifuge 5420 - Microcentrifuge, Eppendorf® 120 V Centrifuge 5420
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161701
特徴
CE compliant
CSA approved
refrigerated: no
keypad
without rotor
アプリケーション
Centrifugation
特徴および利点
with keypad control panel for easy cleaningwithout rotornon-refrigerated120 V, 50 – 60 Hz (US)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG