特徴
standard
メーカー/製品名
Eppendorf® 5416301001 (Europe)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Centrifuge rotor key for Eppendorf models 5418, 5424 and 5430.
Keys for Eppendorf centrifuge rotors.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)