Merck
EP4960825000
Sigma-Aldrich
Eppendorf® Discharge Tube Spiral
L 80 cm, volume 25-100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.02
詳細
for Varispenser/Varispenser plus
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 4960824003
L
80 cm
容量
25-100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Liquid handling
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG