特徴
single-channel
lower part with separate serial number
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 4920609002
サイズ
0.25-2.5 mL
色
red
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The name, Reference, stands for extraordinary precision and accuracy, a long service lifes and an ergonomic design. The new Reference 2 boasts these proven premium characteristics with its state-of-the-art technolgy, making it a reliable partner for you and your work. The time saving single-button operation is unrivalled in the new multichannel versions.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)