Merck
EP3113808003
Eppendorf® Weighing Vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121517
NACRES:
NB.43
メーカー/製品名
3113808003
Eppendorf®
詳細
15 mL volume weighing bowl for use with calibration kits.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)