Merck
EP022822136
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-16-20, non aerosol tight, (16 x 6.5/10.0 mL flat-bottom tubes)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 16 x 20x42 - 55 mm tubes
to hold 16 x 6.5/10 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022822136 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
(16 x 6.5/10.0 mL flat-bottom tubes)
適合性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG