Merck
EP022822128
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-45-36-15, non aerosol tight, to hold, 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 36 x 15x48 mm
to hold 36 x 3.0/5.0 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022822128 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG