Merck
EP022639528
Adapter for Eppendorf® A-8-17 Rotor
holds 1 x 15 mL conical tube, pack of 8 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
物質
POM
特徴
holds 1 x 15 mL conical tube
包装
pack of 8 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639528 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Rotor A-8-17
詳細
Adapter, for 1 conical tube 15 mL, for Rotor A-8-17, 8 pcs.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG