Merck
EP022639293
Lid for Eppendorf(R) A-4-38 Rotor
aerosol-tight, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103913
特徴
aerosol-tight
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639293 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 5702 R
for use with 5702 RH
for use with 5702
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG