Merck
EP022639188
ADAPTER FOR EPPENDORF(R) A-4-38 ROTOR
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET), pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
特徴
(holds 1 X 15 ML CONICAL TUBE, FOR 100 ML ROUND BUCKET)
包装
pack of 2 ea
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022639188 (North America)
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 100 mL round bucket
関連するカテゴリー
詳細
  • Round bucket design
  • Designed for 15mL Falcon centrifuge tubes
  • Use with Eppendorf rotor model A-4-38
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)