Merck
EP022638483
Rubber Mat for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
for 250 mL bucket adapter, pack of 4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
包装
pack of 4
メーカー/製品名
Eppendorf® 022638483
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 250 mL rectangular buckets
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG