物質
blue
colorless tip
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
endotoxin free
包装
pkg of 1000 ea (individually packed)
メーカー/製品名
Eppendorf® 022492225
L
71 mm
容量
50-1,000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
epT.I.P.S.® Singles, sterile, 50 – 1,000 µL, 71 mm, blue, colorless tips, 1,000 tips, individually packed
- For use in medical, pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology
- Batch number and expiration date on each blister package
- Each production lot inspected continuously by independent laboratory
- Lot-specific certificates available at www.eppendorf.com/certificates
特徴および利点
- For use in medical, pharmaceutical and food industry, molecular biology and cell technology
- Batch number and expiration date on each blister package
- Each production lot inspected continuously by independent laboratory
- Lot-specific certificates available at www.eppendorf.com/certificates
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)