Merck
EP0030621107
Eppendorf® Microplate 384/F-PP, 384 wells
white polypropylene, flat bottom clear wells, PCR clean, pkg of 80 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.15
物質
flat bottom clear wells
white polypropylene
無菌性
sterile; autoclaved
包装
pkg of 80 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030621107
テクニック
PCR: suitable
サイズ
384 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Experience a new level of transparency with Eppendorf Microplates. With the highest quality polypropylene and superior well design, you can pipette, control and recover samples with minimal effort.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)