Merck
EP0030075161
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Racks, Biopur®
size (50-1250 μL), L (103 mm), dark green, pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
物質
green (Tray)
無菌性
sterile
特徴
DNase free
包装
pack of 480 ea (5 trays of 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030075161
L
(103 mm)
最大容量
1.25 mL
サイズ
(50-1250 μL)
容量
50—1250 μL
dark green
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)