Merck
EP0030073878
Eppendorf® epT.I.P.S.® G Reloads, PCR clean
volume (50-1250 μL), L (76 mm), green, pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
green (Tray)
無菌性
non-sterile
包装
pack of 960 ea (10 trays × 96 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030073878
テクニック
PCR: suitable
L
(76 mm)
最大容量
1.25 mL
容量
(50-1250 μL)
green
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
epT.I.P.S. is a registered trademark of Eppendorf AG