Merck
EP0030000650
エッペンドルフ®epT.I.P.Sスタンダード
volume × L 0.2-5.0 mL × 175 mm , L, violet, pack of 300 ea (3 bags × 100 tips)
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.02
物質
violet
サイズ
L
無菌性
non-sterile
特徴
Eppendorf Quality
包装
pack of 300 ea (3 bags × 100 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030000650
最大容量
5 mL
容量× L
0.2-5.0 mL × 175 mm , L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf® epT.I.P., are optimally coordinated to Eppendorf pipettes and, meets the EN ISO 8655 requirements. This results in minimal attachment and ejection forces with the highest level of tightness.
再封止可能な袋にバルク包装
200 µL、300 µLおよび1000 µLのチップはそれぞれイエロー、オレンジ、ブルーに色分けされています。
アプリケーション
  • Pipetting liquids
  • Dispensing liquids
  • Mixing liquids
  • Filling plates and reaction vessels
  • Filling gels for electrophoresis
  • Phase extraction and removal of supernatants
特徴および利点
  • Original, high-quality Eppendorf pipette tips packaged in resealable bags, epT.I.P.S.
  • Standard pipette tips can be autoclaved at 121 °C in 20 min.
  • Fine retracted or extended tips simplify work with small volumes.
  • Graduations for easy visualization of pipetting volumes.
  • Long, narrow tips reach the base of narrow and high vessels without touching the top of the vessel edge.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG