esiRNA cDNA標的配列
TGCAACGAAAGGTCCTCTATGTGATGGAGCTGCTGCAGAACCAGGACGAGGGCCGCGCGTGCTTTAGTTCTATCTCTGAGTTCCTGCTCACCCACCCTGTGCTGAGCTTTGGCATCCAGGTTGTCAGTCGCTGCCGGCTACGGCACACTGAGGTCCTGCCTGCTGAGGAGGAGAATGACAGTCTGGGGACCGAGAGTTCCCATGGAGCTGGAGCCTTGGAATCCGCAGCTGGTGTGCTTATCAAGCTCTTTTGTGTGCACACTAAGGCACTACAAGATGTGCAGATCCGCTTCCAGCCACAGCTGAACCCTGATGTGGTGGCCCCACTCTCTACCCACACTGC
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... EDC4(234699) , Edc4(234699)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jan Code
EMU185071-50UG:
EMU185071-20UG:
試験成績書(COA)