esiRNA cDNA標的配列
AGTGAGACGCTGCTGCTACATGAGCCAGAAGGACGTGCAGGAGCTACTGGACAGGGAGGCCCGAGGAGAAGAAAAGATCACCCCTTGGTTCAGAAGCATGGTAGAGGATTTCCTGTTCTCTTGGTGGCCTCATTTAGAGGATGTGTCTTCATTCGTGGAGCCTGACAAGATATATGGACTGTGAGTTGGGAGAAGTACAGTCTATAGCTGAGGTCAGCTCCAAGGCAGGATTTGAATTGCTTGCACTAGGGTGAGGGGAGTTATAGAAGTTGAATGCTGAAATCCTTCAGTCACCTTGCCAGCTAAAATCCAGCCTGCGAGTTTTAACCAATTGTTCCCTTGATTCTTCTAGCTCTTAAAAAGTTTTCCGCTGCAGTCTACAGAAATATCACTTTCCTCCCTAACAGTTCTCTGCGGAGCATCTGCTCTCCTTAGTCTCATGGACAGCAGAGGCTCAGACAAGGACCA
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... IDI2(320581) , Idi2(320581)
関連するカテゴリー
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK
WGK 2
Jan Code
EMU092381-20UG:
EMU092381-50UG:
試験成績書(COA)