esiRNA cDNA標的配列
CACTCCTTCCCTGGTGACATCATCCCTTACGGACCCACGGCTCCTGTCCCCCCAGCAGCCAGCACTACAGAGAAACAGTGTTTCTCCAGGCTTGCCCCAGCGGCCTGCTAGTGCAGGAGCCATGCTGGGTGGAGACCTCAACAGTGCTAATGGAGCCTGCCCCAGCCCCGTTGGGAATGGCTATGTCAGTGCCCGAGCTTCCCCTGGCCTCCTCCCTGTGGCCAATGGCAACAGCCTAAACAAAGTCATCCCTGCCAAGTCTCCGCCCCCACCCACCCACAACACCCAGCTTGGAGCCCCCAGCCGCAAGCCTGATCTGCGGGTCATCACTTCCCAGGGAGGCAAAGGGTTAATGCATCATTTGAACAATGCCCAGCGCCTTGGGGTCTCCCAGTCTACCCACTCGCTCACCACCCCAGTGGTTTCCGTGGCAACACCAAGTTTACTCAGCCAGGGCCTCCCCTTCTCCTCCATGCCCACTGCCTACAACACAGATTACCAGCTGCCCAGTGCAGAGCTATCCTCC
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... MEF2D(17261) , Mef2d(17261)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)