esiRNA cDNA標的配列
ACAAGAGCAAAGGCTTGGAATCCGAATCTCTATGTCTCATGAAGAGGAGCCTTTGGGGACAGCTGGGCCTCTGGCGTTGGCCCGAGACCTACTATCTGAGACTGCCGACCCTTTCTTCGTTCTCAACAGTGATGTGATATGTGATTTCCCCTTCCAAGCCATGGTGCAGTTTCATCGGCACCATGGCCAAGAGGGCTCCATCTTGGTTACCAAGGTGGAAGAGCCTTCCAAGTATGGTGTGGTGGTATGTGAGGCTGACACAGGCCGCATCCACCGTTTTGTTGAGAAGCCACAGGTGTTTGTGTCCAATAAGATCAACGCAGGCATGTACATCCTGAGCCCTGCTGTGCTGCAGCGCATCCAGCTGAAGCCTACATCCATTGAGAAGGAGATCTTCCCAGTTATGGCCAAG
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... GMPPB(331026) , Gmppb(331026)