esiRNA cDNA標的配列
CTGGACTCCTTGGATGTGGTGAACAAAGACGATATAATAGAGTGGATCTACTCCCTGCAGGTTCTTCCCACAGAAGACAGGTCAAATCTGAGTCGCTGTGGTTTCCGAGGTTCTTCATACCTGGGTATTCCATTCAATCCATCAAAGAATCCAGGAGCAGCCCATCCTTACGACAGTGGACACATAGCGATGACGTACACGGGGCTTTCCTGTCTGATCATCCTTGGAGATGACTTAGGCCGTGTGGATAAAGAGGCTTGCTTAGCAGGCTTGAGAGCGCTTCAGCTGGAAGACGGGAGCTTCTGTGCGGTTCCTGAAGGCAGTGAGAATGACATGAGGTTTGTGTACTGCGCATCCTGCATTTGCTATATGCTCAACAACTGGTCGGGCATGGATATGAAGAAAGCCATCAGCTACATTAGAAGAAGTATGTCCTATGACAATGGGCTGGCCCAGGGAGCAGGCCTTGAGTCTCATGGAGGATCCACCTTCTGTGGCATTGCGTCACTGTGCCTGATGGGTAA
Ensembl |マウスアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... PGGT1B(225467) , Pggt1b(225467)