esiRNA cDNA標的配列
TTGACTGCTTCTCCATGCTGCACTGTGTCATCAACCCCATCCTTTACAACTTTCTCAGCCCACACTTCCGGGGCCGGCTCCTGAATGCTGTAGTCCATTACCTTCCTAAGGACCAGACCAAGGCGGGCACATGCGCCTCCTCTTCCTCCTGTTCCACCCAGCATTCCATCATCATCACCAAGGGTGATAGCCAGCCTGCTGCAGCAGCCCCCCACCCTGAGCCAAGCCTGAGCTTTCAGGCACACCATTTGCTTCCAAATACTTCCCCCATCTCTCCCACTCAGCCTCTTACACCCAGCTGAGGTAGAGGCCAGACTCCTCCAACAGTGAAGGAAAAGGCACAGGTGAGAGTATAGGTGGGAGATTTGGGGGGATGTAGAGGGGAGGGTCAAAGCACTCGTGGTCAATTTTGAATCTATCTTAAAATACTGAGGTGTGGAGAGAGAGACAGGATCAGGAGCGA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... GPR182(11318) , GPR182(11318)