esiRNA cDNA標的配列
CCAGGTGTCAAGACTCCATGATCAATAATTCTCAGTGTCACAAACAAGGTGATTTCCCTTACCAGGTAGGGACAGAACTGTCTATTCAAATTTCTGAAGATGAGAACTATATAGTAAATAAAGCAGATGGTCCCAATAATACTGGGAATCCAGAGTTTCCTATCTTGAGAACCCAGGATTCTTGGAGGAAAACATTCCTGACTGAGTCACAGAGATTGAACAGAGATCAGCAAATTTCCATAAAAAATAAATTATGTCAATGTAAGAAGGGTGTTGATCCCATCGGTTGGATTTCACATC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ZNF226(7769) , ZNF226(7769)