Merck
EHU094431
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human EDC4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
ACCTGGCCTGTGGATGTTAGCCAGATCAAGCAGGGCTTCATTGTGGTAAAAGGTCATAGCACGTGCCTCAGTGAAGGAGCCCTCTCTCCTGATGGGACTGTGCTGGCTACTGCGAGCCACGATGGCTATGTCAAGTTCTGGCAGATCTACATTGAGGGGCAAGATGAGCCAAGGTGTCTGCACGAGTGGAAACCTCATGATGGGCGGCCCCTCTCCTGCCTCCTGTTCTGTGACAACCATAAGAAACAAGACCCTGATGTCCCTTTCTGGAGGTTCCTTATTACTGGTGCTGACCAGAACCGAGAGTTAAAGATGTGGTGTACAGTATCCTGGACCTGCCTGCAGACTATTCGCTTCTCCCCAGATATCTTCAGCTCAGTGAGTGTGCCCCCTAGCCTCAAGGTTTGCTTGGACCTCTCAGC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ameya P Jalihal et al.
Molecular cell, 79(6), 978-990 (2020-08-29)
Processing bodies (PBs) and stress granules (SGs) are prominent examples of subcellular, membraneless compartments that are observed under physiological and stress conditions, respectively. We observe that the trimeric PB protein DCP1A rapidly (within ∼10 s) phase-separates in mammalian cells during
William R Brothers et al.
eLife, 9 (2020-06-09)
EDC4 is a core component of processing (P)-bodies that binds the DCP2 decapping enzyme and stimulates mRNA decay. EDC4 also interacts with mammalian MARF1, a recently identified endoribonuclease that promotes oogenesis and contains a number of RNA binding domains, including