esiRNA cDNA標的配列
GGTACCTATTTGACTTACCATGGAGTTAACATCATGAATTTATTGCACATTGTTCAAAAGGAACCAGGAGGTTTTTTTGTCAACATTGTGATGTATATTCCTTTGAAGATAGTAACTGTAGATGGAAAAACTTGTGCTATAAAGCTAGATGCTTTCCTAAATCAGATGTTTTGGTCAAGTAGTTTGACTCAGTATAGGTAGGGAGATATTTAAGTATAAAATACAACAAAGGAAGTCTAAATATTCAGAATCTTTGTTAAGGTCCTGAAAGTAACTCATAATCTATAAACAATGAAATATTGCTGTATAGCTCCTTTTGACCTTCATTTCATGTATAGTTTTCCCTATTGAATCAGTTTCCAATTATTTGACTTTAATTTATGTAACTTGAACCTATGAAGCAATGGA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MAD2L1(4085) , MAD2L1(4085)
関連するカテゴリー
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Natalia Pajuelo-Lozano et al.
Theranostics, 10(21), 9601-9618 (2020-08-31)
Rationale: Gastric cancer (GC) is a solid tumor that contains subpopulations of cancer stem cells (CSCs), which are considered drivers of tumor initiation and metastasis; responsible for therapeutic resistance; and promoters of tumor relapse. The balance between symmetric and asymmetric