esiRNA cDNA標的配列
TGGGCATTGATCTGCTAGTGGATGGAGCCCAGGGAACCGCAAGCTGGGGCTCAGGGACCAAGGACCTGGCTCCTTGGGCCTATGCTCTCCTCTGTCACAGCATGGCCTGTCCCATGGGCTCTGGGGATCCCCGAAAGCCCCGACAGCTTACTGTGGGAGATGCCCGGCTGCATCGAGAGCTGGAGAGCTTGGTCCCAAGGCTAGGTGTGAAGTTAGCCAAAACCCCAATGCGGACATGGGGTCCCCGGCCAGGCTTCACCTTTGCTTCCCTTCGTGCTCGAACCTGCCATGTGTGTCACAGGCACAGCTTTGAAGCGAAGCTGACACCTTGCCCCCAGTGTAGTGCTGTCTTGTATTGTGGAGAGGCTTGTCTCCGGGCTGACTGGCAGCGGTGCCCAGATGATGTGAGTCACCG
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... ZMYND15(84225) , ZMYND15(84225)
詳細
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Jan Code
EHU030081-20UG:
EHU030081-50UG:
試験成績書(COA)