Merck
EHU019031
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CST3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
GCAGCGGGTCCTCTCTATCTAGCTCCAGCCTCTCGCCTGCGCCCCACTCCCCGCGTCCCGCGTCCTAGCCGACCATGGCCGGGCCCCTGCGCGCCCCGCTGCTCCTGCTGGCCATCCTGGCCGTGGCCCTGGCCGTGAGCCCCGCGGCCGGCTCCAGTCCCGGCAAGCCGCCGCGCCTAGTGGGAGGCCCCATGGACGCCAGCGTGGAGGAGGAGGGTGTGCGGCGTGCACTGGACTTTGCCGTCGGCGAGTACAACAAAGCCAGCAACGACATGTACCACAGCCGCGCGCTGCAGGTGGTGCGCGCCCGCAAGCAGATCGTAGCTGGGGTGAACTACTTCTTGGACGTGGAGCTGGGCCGAACCACGTGTACCAAGACCCAGCCCAACTTGGACAACTGCCCCTTCCATGACCAGCCACATCTGAAAAGGAAAGCATTCTGCTCTTTCCAGATCTACGCTGTGCCTTGGCAGGGCACAATGACCTTGTCGAAATCCACCTGT
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bo Yang et al.
Journal of neurochemistry, 153(3), 413-425 (2019-10-12)
Cystatin C, a well-established biomarker of renal function, has been associated with a protective effect against stroke. However, the potential neuroprotective mechanism of cystatin C in ischemic brain injury remains unclear. Our study hypothesized that cystatin C can ameliorate blood-brain
Hyun Jung Chung et al.
PloS one, 10(7), e0133417-e0133417 (2015-07-18)
The high incidence of acute and chronic kidney injury due to various environmental factors such as heavy metals or chemicals has been a major problem in developing countries. However, the diagnosis of kidney injury in these areas can be more