Merck
EHU018921
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human MYBBP1A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
品質水準
製品種目
MISSION®
フォーム
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
AAGCTCCCAAAGCAGTTCAAGTTTGCCCCAGAGATGGACGATTACGTGGGCACCTTCCTAGAGGGGTGCCAGGATGACCCTGAGCGGCAGCTGGCCGTGCTAGTGGCCTTCTCATCTGTCACCAACCAAGGCCTCCCTGTCACGCCTACTTTCTGGCGGGTCGTGCGGTTCCTGAGCCCTCCGGCCCTGCAGGGCTATGTGGCCTGGCTGCGGGCCATGTTTCTCCAGCCAGACCTGGACTCCTTGGTTGACTTCAGCACCAACAACCAGAAGAAAGCCCAGGATTCATCGCTCCACATGCCTGAGCGAGCTGTGTTCCGGCTGAGGAAATGGATCATCTTTCGATTGGTGAGCATTGTGGACAGCCTGCACCTGGAGATGGAGGAGGCCTTGACTGAGCAGGTGGCCAGGTTTTGTTTGTTCCACTCGTTCTTTGTCACAAAGAAGCCCACATCCCAGATCCCTGAGACAAAGCACCCGTTCTCCTTCCCTTTGGAAAACC
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EHU018921-20UG:
EHU018921-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Blanca Felipe-Abrio et al.
Cancers, 11(2) (2019-02-20)
Tumors are cellular ecosystems where different populations and subpopulations of cells coexist. Among these cells, cancer stem cells (CSCs) are considered to be the origin of the tumor mass, being involved in metastasis and in the resistance to conventional therapies.
Blanca Felipe-Abrio et al.
Molecular oncology, 13(7), 1519-1533 (2019-05-09)
The tumor microenvironment may alter the original tumorigenic potential of tumor cells. Under harsh environmental conditions, genetic alterations conferring selective advantages may initiate the growth of tumor subclones, providing new opportunities for these tumors to grow. We performed a genetic