Merck
EHU018911
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human ITK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105324
NACRES:
NA.51
詳細
Powered by Eupheria Biotech
製品種目
MISSION®
形状
lyophilized powder
esiRNA cDNA標的配列
TCCTCCTGGAAGAACAGCTCATCAAGAAATCCCAACAAAAGAGAAGAACTTCTCCCTCGAACTTTAAAGTCCGCTTCTTTGTGTTAACCAAAGCCAGCCTGGCATACTTTGAAGATCGTCATGGGAAGAAGCGCACGCTGAAGGGGTCCATTGAGCTCTCCCGAATCAAATGTGTTGAGATTGTGAAAAGTGACATCAGCATCCCATGCCACTATAAATACCCGTTTCAGGTGGTGCATGACAACTACCTCCTATATGTGTTTGCTCCAGATCGTGAGAGCCGGCAGCGCTGGGTGCTGGCCCTTAAAGAAGAAACGAGGAATAATAACAGTTTGGTGCCTAAATATCATCCTAATTTCTGGATGGATGGGAAGTGGAGGTGCTGTTCTCAGCTGGAGAAGCTTGCAACAGGCTGTGCCCAATATGATCCAACCAAGAATGCTTCAAAGAAGCCTCTTCCTCCTACTCCTGAAGACAACAGGCGACCACTTTGGGAACCTGAA
Ensembl |ヒトアクセッション番号
NCBIアクセッション番号
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
遺伝子情報
詳細
MISSION® esiRNAは、エンドリボヌクレアーゼで調製されたsiRNAです。同じmRNA配列を標的とするsiRNAの不均質混合物です。これらの複数のサイレンシングトリガーにより、高度に特異的で効率的な遺伝子抑制が行われます。
追加情報については、またesiRNAのオプションすべてを表示するには、SigmaAldrich.com/esiRNAにアクセスしてください。
法的情報
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Jan Code
EHU018911-50UG:
EHU018911-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hongyang Li et al.
Journal of dermatological science, 97(3), 208-215 (2020-03-14)
The treatment of Cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) met huge challenges because of the heterogeneity and the scarcity of targeted drugs. ECPIRM derived from isotretinoin exhibited strong anti-proliferation effects in Hut78 and MJ cells rather than Myla cells. However, there was
Yonglian Sun et al.
Science signaling, 8(405), ra122-ra122 (2015-12-03)
Interleukin-2 (IL-2)-inducible T cell kinase (ITK) mediates T cell receptor (TCR) signaling primarily to stimulate the production of cytokines, such as IL-4, IL-5, and IL-13, from T helper 2 (TH2) cells. Compared to wild-type mice, ITK knockout mice are resistant